Stampa…
Acqua, TECHNICAL, demineralizzata
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Hydrogen oxide
23597.405EA 57 EUR
23597.405 23597.410 23597.440 23597.553
Acqua, TECHNICAL, demineralizzata
Acqua
Formula: H₂O
Punto di ebollizione: 100 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 0 °C
Densità: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011332
CAS Number: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Visualizza i codici
Conductivity (20°C) (at production) Max. 1.5 µS/cm