Stampa…
Acqua, HyClone™ HyPure, Molecular Biology Grade
Fornitore: HyClone products (Cytiva)
SH30538.01 SH30538.02 SH30538.03 SH30538.FS SH30538.LS
SH30538.01EA 15.3 EUR
SH30538.01 HYCLSH30538.02 HYCLSH30538.03 HYCLSH30538.FS HYCLSH30538.LS
Acqua, HyClone™ HyPure, Molecular Biology Grade
Acqua
Formula: H₂O
Punto di ebollizione: 100 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 0 °C
Densità: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011332
CAS Number: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Visualizza i codici
Endotoxin Concentration ≤ 0,05 EU/mL
Sterilisation 0,1 µm sterile filtered
pH 5,0 to 7,0
Storage 2° to 30° C