Acqua, HyClone™ HyPure, Cell Culture Grade
Fornitore: HyClone products (Cytiva)
Formula:
H₂O Punto di ebollizione: 100 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 0 °C Densità: 1 g/cm³ (4 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011332 CAS Number: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 13,10098 |
Endotoxin Concentration | < 0,005 EU/mL |
Sterilisation | 0,1 µm sterile filtered |
pH | 5,0 to 7,0 |
Storage | 2° to 30° C |