Stampa…
Acqua, deionized
Fornitore: Hach
Synonyms: Hydrogen oxide
27242 27256
HACH27242EA 17.6 EUR
HACH27242 HACH27256
Acqua, deionized
Acqua
Formula: H₂O
Peso molecolare: 18.02 g/mol
Punto di ebollizione: 100
Punto di fusione: 0
Densità: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011332
CAS Number: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098