Stampa…
Acqua, AnalaR NORMAPUR® ISO 3696 Grade 3 per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Hydrogen oxide
102923CEA 88.3 EUR
102923C 102927G 102928H 102922B 102926D
Acqua, AnalaR NORMAPUR® ISO 3696 Grade 3 per analisi
Acqua
Prodotto per osmosi inversa e CDI
Formula: H₂O
Peso molecolare: 18,02 g/mol
Punto di ebollizione: 100 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 0 °C
Densità: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011332
CAS Number: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Visualizza i codici
Substances reducing KMnO4 Passes test
Conducibilità (al riempimento) Max. 1 µS/cm
TOC (al riempimento) Max. 400 ppb
pH (25°C) 5 - 7,5
Residuo di evaporazione Max. 1 ppm
Residuo alla combustione Max. 1 ppm
Silice Max. 0,1 ppm
Cl (Cloruro) Max. 0.05 ppm
F (Fluoruri) Max. 0,05 ppm
NH4 (Ammonio) Max. 0,2 ppm
NO3 (Nitrato) Max. 0.01 ppm
PO4 (Fosfato) Max. 0,01 ppm
SO4 (Solfato) Max. 0,1 ppm
Ag (Argento) Max. 0,0004 ppm
Al (Alluminio) Max. 0.002 ppm
As (Arsenico) Max. 0,002 ppm
Au (Oro) Max. 0,001 ppm
B (Boro) Max. 0.05 ppm
Ba (Bario) Max. 0.05 ppm
Be (Berillio) Max. 0,002 ppm
Bi (Bismuto) Max. 0,001 ppm
Ca (Calcio) Max. 0,05 ppm
Cd (Cadmio) Max. 0,001 ppm
Co (Cobalto) Max. 0,001 ppm
Cr (Cromo) Max. 0,0004 ppm
Cu (Rame) Max. 0,0004 ppm
Cu (Copper) Max. 0,001 ppm
Ga (Gallio) Max. 0,004 ppm
Ge (Germanio) Max. 0,001 ppm
In (Indio) Max. 0,001 ppm
K (Potassio) Max. 0,05 ppm
Li (Litio) Max. 0,002 ppm
Mg (Magnesio) Max. 0,005 ppm
Mn (Manganese) Max. 0,0004 ppm
Mo (Molibdeno) Max. 0,002 ppm
Na (Sodio) Max. 0,1 ppm
Ni (Nichel) Max. 0,0004 ppm
Pb (Piombo) Max. 0,001 ppm
Pd (Palladio) Max. 0,008 ppm
Pt (Platino) Max. 0.001 ppm
Sb (Antimonio) Max. 0.001 ppm
Sn (Stagno) Max. 0,001 ppm
Sr (Stronzio) Max. 0,0004 ppm
Ti (Titanio) Max. 0,001 ppm
Tl (Tallio) Max. 0,00005 ppm
V (Vanadio) Max. 0,001 ppm
Zn (Zinco) Max. 0,004 ppm
Zr (Zirconio) Max. 0,001 ppm
ISO Standard Acqua Grado 3 Conforme