Stampa…
Acqua, Molecular Biology Grade
Fornitore: PanReac AppliChem
A7398.0500 A7398.1000 A7398.5000
A7398.0500EA 30.6 EUR
A7398.0500 A7398.1000 A7398.5000
Acqua, Molecular Biology Grade
Acqua
Formula: H₂O
Punto di ebollizione: 100 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 0 °C
Densità: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011332
CAS Number: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Visualizza i codici
DNases/RNases/Proteases not detectable