Stampa…
Acqua Biotechnology Nuclease_free, Filter 0.2 um
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Hydrogen oxide
Filter 0,2 um
E476-500MLEA 58.2 EUR
E476-500ML E476-1L E476-100ML
Acqua Biotechnology Nuclease_free, Filter 0.2 um
Acqua
Preparato con dietilpirocarbonato (DEPC) per garantire la rimozione della contaminazione da nucleasi. Sterile.
Formula: H₂O
Peso molecolare: 18.02 g/mol
Punto di ebollizione: 100
Punto di fusione: 0
Densità: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011332
CAS Number: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Visualizza i codici
DNase NONE
Protease NONE
RNase NONE
Sterility PASS