Acqua ACS, deionized
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Hydrogen oxide
CAS No.: 7732-18-5
Molecular Formula: H2O
Formula Weight: 18.02
Physical Form: Liquid
Density: 1.000
Refractive Index: 1.3330
Odour: Odourless
Melting Point: 0°
Boiling Point: 100°
Merck Reference: 14,10039
MDL No.: MFCD00011332
Formula:
H₂O Peso molecolare: 18.02 g/mol Punto di ebollizione: 100 °C Punto di fusione: 0 Densità: 1.000 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011332 CAS Number: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 14,10039 |