Stampa…
Acqua, extra puro, deionised
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Hydrogen oxide
345470050 345470250
ACRO345470050EA 59.6 EUR
ACRO345470050 ACRO345470250
Acqua, extra puro, deionised
Acqua
Formula: H₂O
Peso molecolare: 18,02 g/mol
Punto di ebollizione: 100 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 0 °C
Densità: 1 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011332
CAS Number: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Residue after evaporation ≤25 ppm
Conductivity ≤5.0 µS/cm