Stampa…
Acqua per biologia molecolare
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
327390010 327390050
ACRO327390010EA 87.3 EUR
ACRO327390010 ACRO327390050
Acqua per biologia molecolare
Acqua
Formula: H₂O
Punto di ebollizione: 100 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 0 °C
Densità: 1 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011332
CAS Number: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Additional info TOC: < 50 ppb
Color scale ≤5 APHA
Dnase,Rnase,Protease activity none detected
Chloride (Cl) ≤0.1 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.5 ppm
Lead (Pb) ≤1 ppb