Stampa…
Acqua, ECD tested for pesticide analysis for residue analysis
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Hydrogen oxide
326650010 326650025
ACRO326650010EA 32.3 EUR
ACRO326650010 ACRO326650025
Acqua, ECD tested for pesticide analysis for residue analysis
Acqua
Formula: H₂O
Punto di ebollizione: 100 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 0 °C
Densità: 1 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011332
CAS Number: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Visualizza i codici
Additional info residue (at bottling) : < 0.0005%
Color scale ≤10 APHA
GC/ECD (as lindane) ≤5 ng/l
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %