Stampa…
Acqua, puro, demineralizzata
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Hydrogen oxide
276010050 276010200
ACRO276010050EA 63 EUR
ACRO276010050 ACRO276010200
Acqua, puro, demineralizzata
Acqua
Formula: H₂O
Peso molecolare: 18,02 g/mol
Punto di ebollizione: 100 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 0 °C
Densità: 1 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011332
CAS Number: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
pH 6 to 8
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.1 ppm
Conductivity ≤5.0 µS/cm