Rubidio nitrato 99,975 Metals basis, Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.975%
CAS No.: 13126-12-0
Molecular Formula: RbNO3
Formula Weight: 147.47
Physical Form: Crystalline
Density: 3.11
Refractive Index: 1.52
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 310°
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00011193
Formula:
NO₃Rb Peso molecolare: 147.47 g/mol Punto di ebollizione: 578 Punto di fusione: 310 Densità: 3.11 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011193 CAS Number: 13126-12-0 EINECS: 236-060-1 UN: 1477 ADR: 5.1 III |