Stampa…

Rubidio nitrato 99.8%, puro

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo

300070100 300070500
ACRO300070100EA 58 EUR
ACRO300070100 ACRO300070500
Rubidio nitrato 99.8%, puro
Rubidio nitrato
Formula: NO₃Rb
Punto di ebollizione: 578 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 310 °C
Densità: 3,11 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011193
CAS Number: 13126-12-0
EINECS: 236-060-1
UN: 1477
ADR: 5.1,II

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White Crystals or needles
Total trace metal impurities ≤0.2 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR