Stampa…
Sodio nitrato, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06535.1000 1.06535.9050
1.06535.1000EA 79.7 EUR
1.06535.1000 1.06535.9050
Sodio nitrato, Supelco®
Sodio nitrato
Formula: NaNO₃
Punto di ebollizione: 380 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 308 °C
Densità: 2,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011119
CAS Number: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119488221-41
Merck Index: 13,08720