Stampa…
Sodio nitrato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A12327.0C A12327.0E A12327.36
A12327.0CEA 250 EUR
A12327.0C A12327.0E A12327.36
Sodio nitrato ≥98%
Sodio nitrato
Purity: 98+% CAS No.: 7631-99-4 Molecular Formula: NaNO3 Formula Weight: 84.99 Odour: Odourless Melting Point: ca 308° UN No.: 1498 MDL No.: MFCD00011119
Formula: NaNO₃
Punto di ebollizione: 380 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼308 °C
Densità: 2,26
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011119
CAS Number: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119488221-41
Merck Index: 14,8647