Stampa…
Sodio nitrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
10873.14 10873.22
10873.14EA 224 EUR
10873.14 10873.22
Sodio nitrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Sodio nitrato
Purity: 99.999% CAS No.: 7631-99-4 Molecular Formula: NaNO3 Formula Weight: 84.99 Physical Form: Powder Density: 2.26 Melting Point: 308° Merck Reference: 14,8647 UN No.: 1498 MDL No.: MFCD00011119
Formula: NaNO₃
Punto di ebollizione: 380 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 308 °C
Densità: 2,26
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011119
CAS Number: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119488221-41
Merck Index: 14,8647