Stampa…
Sodio nitrato 99+% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
205960010 205960050 205962500
ACRO205960010EA 73.4 EUR
ACRO205960010 ACRO205960050 ACRO205962500
Sodio nitrato 99+% per analisi
Sodio nitrato
Formula: NaNO₃
Punto di ebollizione: 380 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 306 °C
Densità: 2,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011119
CAS Number: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119488221-41
Merck Index: 13,08720
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals
pH 5.5 to 8.3 (5 % at 25°C)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Nitrite (NO2) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤30 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤3 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm