Stampa…
Litio nitrato ≥99%, purificato
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
25029.268EA 153 EUR
25029.268 25029.360
Litio nitrato ≥99%, purificato
Litio nitrato
Formula: LiNO₃
Punto di fusione: 255 °C
Densità: 2,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011094
CAS Number: 7790-69-4
EINECS: 232-218-9
UN: 2722
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,05558
Visualizza i codici
Assay Min. 99 %
Cl (Chloride) Max. 200 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %