Litio nitrato, anidro ≥99.98% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.98%
CAS No.: 7790-69-4
Molecular Formula: LiNO3
Formula Weight: 68.95
Physical Form: Crystalline
Density: 2.38
Melting Point: 264°
Boiling Point: 600° dec.
Merck Reference: 14,5536
UN No.: 2722
MDL No.: MFCD00011094
Formula:
LiNO₃ Punto di ebollizione: 600 °C (dec.) Punto di fusione: 264 °C Densità: 2,38 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011094 CAS Number: 7790-69-4 EINECS: 232-218-9 UN: 2722 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,5536 |