Litio nitrato 99+%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
211320010
211322500
211320050
ACRO211320010EA
254
EUR
ACRO211320010
ACRO211322500
ACRO211320050
Litio nitrato 99+%, extra puro
Litio nitrato
Formula:
LiNO₃ Peso molecolare: 68.95 g/mol Punto di fusione: 251 °C Densità: 2.38 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011094 CAS Number: 7790-69-4 EINECS: 232-218-9 UN: 2722 ADR: 5.1 III Merck Index: 13,05558 |
Appearance | White Adhering crystalline powder |
Loss on drying | ≤1 % (200°C) |
Titration after Ion exchange | ≥99.0 % |