Stampa…
Potassio nitrato 98, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: Nitrate of Potash
26863.291EA 52.9 EUR
26863.291 26863.360
Potassio nitrato 98, GPR RECTAPUR®
Potassio nitrato
Formula: KNO₃
Peso molecolare: 101.1 g/mol
Punto di fusione: 334
Densità: 2.109 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011409
CAS Number: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1 III
REACH: 01-2119488224-35
Merck Index: 13,07733
Visualizza i codici
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.1 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm