Stampa…
Potassio nitrato, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05063.0500 1.05063.1000 1.05063.5000 1.05063.9025
1.05063.0500EA 53 EUR
1.05063.0500 1.05063.1000 1.05063.5000 1.05063.9025
Potassio nitrato, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Potassio nitrato
Formula: KNO₃
Punto di fusione: 334 °C
Densità: 2,109 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011409
CAS Number: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119488224-35
Merck Index: 13,07733
Visualizza i codici
Solubility 320 g/l (20 °C)
Melting Point 334 °C
Molar Mass 101.10 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Density 2.11 g/cm3 (20 °C)
pH 5.0 - 7.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer