Potassio nitrato Ph. Eur., BP, USP, FCC, E252, extra puro, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
|
Attenzione
|
1.05061.5000
1.05061.9025
1.05061.1000
1.05061.9050
1.05061.5000EA
1780
EUR
1.05061.5000
1.05061.9025
1.05061.1000
1.05061.9050
Potassio nitrato Ph. Eur., BP, USP, FCC, E252, extra puro, SAFC®
Potassio nitrato
Formula:
KNO₃ Punto di fusione: 334 °C Densità: 2,109 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011409 CAS Number: 7757-79-1 EINECS: 231-818-8 UN: 1486 ADR: 5.1,III REACH: 01-2119488224-35 Merck Index: 13,07733 |