Potassio nitrato ≥99.994% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.994%
CAS No.: 7757-79-1
Molecular Formula: KNO3
Formula Weight: 101.11
Physical Form: Crystalline
Density: 2.109
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 334°
Boiling Point: 400° dec.
Merck Reference: 14,7648
UN No.: 1486
MDL No.: MFCD00011409
Formula:
KNO₃ Punto di ebollizione: 400 °C (dec.) Punto di fusione: 334 °C Densità: 2,109 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011409 CAS Number: 7757-79-1 EINECS: 231-818-8 UN: 1486 ADR: 5.1,III REACH: 01-2119488224-35 Merck Index: 14,7648 |