Potassio nitrato 99+% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
205910010
205915000
205910025
205910100
ACRO205910010EA
58
EUR
ACRO205910010
ACRO205915000
ACRO205910025
ACRO205910100
Potassio nitrato 99+% per analisi
Potassio nitrato
Formula:
KNO₃ Punto di ebollizione: 400 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 334 °C Densità: 2,109 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011409 CAS Number: 7757-79-1 EINECS: 231-818-8 UN: 1486 ADR: 5.1,III REACH: 01-2119488224-35 Merck Index: 13,07733 |
Appearance | White Crystals |
pH | 5.5 to 8 (5 % at 20°C) |
Titration after Ion exchange | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤20 ppm |
Iodate (IO3) | ≤5 ppm |
Nitrite (NO2) | ≤10 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Sodium (Na) | ≤200 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |