Stampa…
Potassio nitrato 99.999% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Nitrate of Potash
193800500 193802500 193800100
ACRO193800500EA 156 EUR
ACRO193800500 ACRO193802500 ACRO193800100
Potassio nitrato 99.999% (trace metals basis)
Potassio nitrato
Formula: KNO₃
Punto di fusione: 334 °C
Densità: 2,109 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011409
CAS Number: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119488224-35
Merck Index: 13,07733
Visualizza i codici
Appearance White Crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.001 %