Stampa…
Cesio nitratoi ≥99%, EMSURE® per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02856.0025 1.02856.1000
1.02856.0025EA 153 EUR
1.02856.0025 1.02856.1000
Cesio nitratoi ≥99%, EMSURE® per analisi, Supelco®
Cesio nitratoi
Formula: CsNO₃
Punto di ebollizione: 737 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 414 °C
Densità: 3,68 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010963
CAS Number: 7789-18-6
EINECS: 232-146-8
UN: 1451
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,02057
Visualizza i codici
Assay (acidimetric after ion exchange) ≥ 99 %
Chloride (Cl) ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.001 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %