Stampa…
Cesio nitratoi 99.99% (trace metals basis) per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Nitric acid cesium salt
192070500 192070010 192072500
ACRO192070500EA 208 EUR
ACRO192070500 ACRO192070010 ACRO192072500
Cesio nitratoi 99.99% (trace metals basis) per analisi
Cesio nitratoi
Formula: CsNO₃
Peso molecolare: 194.91 g/mol
Punto di ebollizione: 737
Punto di fusione: 414 °C
Densità: 3.68 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010963
CAS Number: 7789-18-6
EINECS: 232-146-8
UN: 1451
ADR: 5.1 III
Merck Index: 12,02057
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤30 ppm
Aluminium (Al) ≤0.2 ppm
Barium (Ba) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.2 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Lithium (Li) ≤0.5 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.5 ppm
Manganese (Mn) ≤1 ppm
Potassium (K) ≤1 ppm
Rubidium (Rb) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤1 ppm
Strontium (Sr) ≤1 ppm