Stampa…
Sodio nitrito ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Diazotizing salts
27960.236EA 50.4 EUR
27960.236 27960.293
Sodio nitrito ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS per analisi
Sodio nitrito
Formula: NaNO₂
Peso molecolare: 69 g/mol
Punto di ebollizione: 320
Punto di fusione: 284
Densità: 2.168 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011118
CAS Number: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
UN: 1500
ADR: 5.1 (6.1) III
Merck Index: 13,08721
Visualizza i codici
Assay Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insolubility in water Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm