Sodio nitrito per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22285.0100
8.22285.1000
8.22285.5000
8.22285.9050
8.22285.0100EA
28.3
EUR
8.22285.0100
8.22285.1000
8.22285.5000
8.22285.9050
Sodio nitrito per sintesi, Sigma-Aldrich®
Sodio nitrito
Formula:
NaNO₂ Punto di ebollizione: 320 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 284 °C Densità: 2,168 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011118 CAS Number: 7632-00-0 EINECS: 231-555-9 UN: 1500 ADR: 5.1 (6.1),III Merck Index: 13,08721 |
Solubility | 820 g/l (20 °C) |
Melting Point | 280 °C (decomposition) |
Molar Mass | 69.00 g/mol |
Bulk Density | 1200 kg/m3 |
Boiling Point | 320 °C (decomposition) |
Density | 2.1 g/cm3 (20 °C) |
pH | 9 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 510 °C |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |