Stampa…
Sodio nitrito 97, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Pericolo
Synonyms: Diazotizing salts
0297.0100EA 34.89 EUR
0297.0100 0297.1000
Sodio nitrito 97, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Sodio nitrito
Formula: NaNO₂
Peso molecolare: 69 g/mol
Punto di ebollizione: 320
Punto di fusione: 284
Densità: 2.168 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011118
CAS Number: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
UN: 1500
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,08721
Visualizza i codici
Exceeds ACS Specifications. Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs.
Assay min. 97.0 %
Calcium (Ca) max. 0.01 %
Chloride (Cl) max. 0.005 %
Potassium (K) max. 0.005 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.01 %
Sulfate (SO4) max. 0.01 %
Trace Impurities (in ppm)
Arsenic (As) max. 3
Iron (Fe) max. 5