Stampa…
Sodio nitrito ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A18668.0I A18668.36 A18668.0B
A18668.0IEA 144 EUR
A18668.0I A18668.36 A18668.0B
Sodio nitrito ≥98%
Sodio nitrito
Purity: 98% CAS No.: 7632-00-0 Molecular Formula: NNaO2 Formula Weight: 69.00 Odour: Odourless Melting Point: 271° dec. UN No.: 1500 MDL No.: MFCD00011118
Formula: NaNO₂
Punto di ebollizione: 320 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 271 °C (dec.)
Densità: 2,17
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011118
CAS Number: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
UN: 1500
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,8648