Sodio nitrito ≥97% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97% min
CAS No.: 7632-00-0
Molecular Formula: NaNO2
Formula Weight: 69.00
Physical Form: Granular
Density: 2.17
Melting Point: 271°
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,8648
UN No.: 1500
MDL No.: MFCD00011118
Formula:
NaNO₂ Punto di ebollizione: 320 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 271 °C Densità: 2,17 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011118 CAS Number: 7632-00-0 EINECS: 231-555-9 UN: 1500 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,8648 |