Stampa…
Sodio nitrito 97+% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
424350020 424350050 424355000
ACRO424350020EA 175 EUR
ACRO424350020 ACRO424350050 ACRO424355000
Sodio nitrito 97+% ACS
Sodio nitrito
Formula: NaNO₂
Punto di ebollizione: 320 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 271 °C
Densità: 2,168 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011118
CAS Number: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
UN: 1500
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,08721
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Titration with KMnO4 ≥97.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %