Sodio nitrito 98.5% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
217600010
217600050
ACRO217600010EA
91.3
EUR
ACRO217600010
ACRO217600050
Sodio nitrito 98.5% per analisi
Sodio nitrito
Formula:
NaNO₂ Punto di ebollizione: 320 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 271 °C Densità: 2,168 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011118 CAS Number: 7632-00-0 EINECS: 231-555-9 UN: 1500 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,08721 |
Appearance | Light yellow Crystalline powder or crystals |
Titration with KMnO4 | ≥98.0 % |
Chloride (Cl) | ≤20 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Calcium (Ca) | ≤25 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Potassium (K) | ≤50 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Insoluble matter | ≤0.003 % (in water) |