Stampa…
Potassio nitrito ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L13289.22 L13289.36
L13289.22EA 25.7 EUR
L13289.22 L13289.36
Potassio nitrito ≥97%
Potassio nitrito
Purity: 97% CAS No.: 7758-09-0 Molecular Formula: KNO2 Formula Weight: 85.11 Odour: Odourless pH: 7.0-10.0 Melting Point: 350° dec. Merck Reference: 14,7649 UN No.: 1488 MDL No.: MFCD00011408
Formula: KNO₂
Punto di fusione: 350 °C (dec.)
Densità: 1,915
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011408
CAS Number: 7758-09-0
EINECS: 231-832-4
UN: 1488
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,7649