Stampa…
Sodium amide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14095.0100 8.14095.1000
8.14095.0100EA 72.7 EUR
8.14095.0100 8.14095.1000
Sodium amide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Sodium amide
Formula: H₂NNa
Peso molecolare: 39,01 g/mol
Punto di ebollizione: 400 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 208 °C
Densità: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011117
CAS Number: 7782-92-5
EINECS: 231-971-0
UN: 1390
ADR: 4.3,II
Merck Index: 12,08717
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 210 °C
Molar Mass 39.01 g/mol
Boiling Point 400 °C (1013 hPa)
Density 1.39 g/cm3 (25 °C)
Ignition Point 450 °C