Stampa…
Sodium amide 99%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
339240250 339241000
ACRO339240250EA 23.4 EUR
ACRO339240250 ACRO339241000
Sodium amide 99%, extra puro
Sodium amide
Formula: H₂NNa
Punto di ebollizione: 400 °C
Punto di fusione: 210 °C
Densità: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011117
CAS Number: 7782-92-5
EINECS: 231-971-0
UN: 3131
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,08717
Visualizza i codici
Appearance White to greyish-white Powder or irregular granules or flakes
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Free Sodium Passes test (A small amount dropped into water, does not catch fire)
Peroxides ≤0.1 % (as NaNH2O2)