Stampa…
Sodium amide 95%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
197051000 197055000 197050025
ACRO197051000EA 40.1 EUR
ACRO197051000 ACRO197055000 ACRO197050025
Sodium amide 95%, puro
Sodium amide
Formula: H₂NNa
Peso molecolare: 39.01 g/mol
Punto di ebollizione: 400 °C
Punto di fusione: 210 °C
Densità: 1.39
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011117
CAS Number: 7782-92-5
EINECS: 231-971-0
UN: 3131
ADR: 4.3 I
Merck Index: 12,08717
Visualizza i codici
Appearance White to greyish-white Powder or irregular granules or flakes
Titration with HClO4 ≥94 %
Free Sodium Passes test (A small amount dropped into water, does not catch fire)
Peroxides ≤0.1 % (as NaNH2O2)