Stampa…
Sodio azide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Azoturo di sodio, Sodio azoturo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22335.0100 8.22335.0250 8.22335.1000 8.22335.5000 8.22335.9010 8.22335.9025
8.22335.0100EA 48.6 EUR
8.22335.0100 8.22335.0250 8.22335.1000 8.22335.5000 8.22335.9010 8.22335.9025
Sodio azide per sintesi, Sigma-Aldrich®
Sodio azide
Formula: NaN₃
Peso molecolare: 65.01 g/mol
Punto di fusione: 275
Densità: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003536
CAS Number: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
UN: 1687
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,08653
Visualizza i codici
Solubility 420 g/l (17 °C)
Melting Point 275 °C (decomposition)
Molar Mass 65.01 g/mol
Boiling Point 300 °C (rigorous decomposition)
Density 1.85 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials