Stampa…
Sodio azide
Fornitore: PanReac AppliChem
Pericolo
Synonyms: Azoturo di sodio, Sodio azoturo
A1430.0100 A1430.0500
APPCA1430.0100EA 53.5 EUR
APPCA1430.0100 APPCA1430.0500
Sodio azide
Sodio azide
Formula: NaN₃
Peso molecolare: 65,01 g/mol
Punto di fusione: 275 °C
Densità: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003536
CAS Number: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
UN: 1687
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,08653