Stampa…
Sodio azide ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Azoturo di sodio, Sodio azoturo
14314.09 14314.22 14314.36
14314.09EA 37.8 EUR
14314.09 14314.22 14314.36
Sodio azide ≥99%
Sodio azide
Purity: 99% CAS No.: 26628-22-8 Molecular Formula: N3Na Formula Weight: 65.01 Physical Form: Powder or Granular Density: 1.846 Appearance: White Odour: Odourless pH: 10 Melting Point: ca 275° dec Solubility: Soluble in water and liquid ammonia. Slightly soluble in alcohol Merck Reference: 14,8581 UN No.: 1687 MDL No.: MFCD00003536
In airbag inflation, as a preservative in diagnostic medicinals
Formula: NaN₃
Peso molecolare: 65,01 g/mol
Punto di fusione: ∼ 275 °C (dec.)
Densità: 1,846
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003536
CAS Number: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
UN: 1687
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,8581