Trilithium nitride ≥99.4% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.4%
CAS No.: 26134-62-3
Molecular Formula: Li3N
Formula Weight: 34.82
Physical Form: -60 Mesh Powder
Density: 1.30
Appearance: Red to brown
Odour: Ammonia-like
Melting Point: 845°
UN No.: 2806
MDL No.: MFCD00016186
Formula:
Li₃N Punto di fusione: 845 °C Densità: 1,30 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016186 CAS Number: 26134-62-3 EINECS: 247-475-2 UN: 2806 ADR: 4.3,I |