Stampa…
Sodium dicyanoamide 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Sodium dicyanamide
B21634.14 B21634.22 B21634.36
B21634.14EA 60.7 EUR
B21634.14 B21634.22 B21634.36
Sodium dicyanoamide 96%
Sodium dicyanoamide
Purity: 96% CAS No.: 1934-75-4 Molecular Formula: NaN(CN)2 Formula Weight: 89.03 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00003535
Formula: C₂N₃Na
Peso molecolare: 89,03 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003535
CAS Number: 1934-75-4
EINECS: 217-703-5