Stampa…
Sodium dicyanoamide 97%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Sodium dicyanamide
176340250 176341000 176345000
ACRO176340250EA 59.7 EUR
ACRO176340250 ACRO176341000 ACRO176345000
Sodium dicyanoamide 97%, puro
Sodium dicyanoamide
Formula: C₂N₃Na
Peso molecolare: 89.03 g/mol
Punto di fusione: >300 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003535
CAS Number: 1934-75-4
EINECS: 217-703-5
Visualizza i codici
Appearance White to off-white to light pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≤2.0 % (NaCl)
Water ≤0.5 %