Stampa…
Potassio permanganato 99.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Permanganic acid potassium salt
26910.237EA 57.2 EUR
26910.237 26910.294 26910.410
Potassio permanganato 99.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. per analisi
Potassio permanganato
Formula: KMnO₄
Peso molecolare: 158,03 g/mol
Punto di fusione: > 240 °C
Densità: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011364
CAS Number: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07824
Visualizza i codici
Titolo 99 - 100,5 %
Aspetto della soluzione Conforme Ph,Eur,
Identification A Conforme Ph,Eur,
Identification B Conforme Ph,Eur,
Insolubility in water Max. 0,1 %
N (Azoto) totale Max. 50 ppm
Cl (Cloruro) Max. 0,02 %
SO4 (Solfato) Max. 100 ppm
Fe (Ferro) Max. 20 ppm
Pb (Piombo) Max. 20 ppm
Conforme a Reag. Ph.Eur. Conforme