Stampa…
Potassio permanganato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Permanganic acid potassium salt
26906.290EA 97.8 EUR
26906.290 26906.368
Potassio permanganato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Potassio permanganato
Formula: KMnO₄
Peso molecolare: 158.03 g/mol
Punto di fusione: > 240 °C
Densità: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011364
CAS Number: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,07824
Visualizza i codici
Assay Min. 99 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Pb (Lead) Max. 50 ppm