Stampa…
Potassio permanganato ≥99.0% (by manganometry), EMSURE® ACS per analisi (max. 0,000005% Hg), Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Permanganic acid potassium salt
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05084.1000
1.05084.1000EA 173 EUR
1.05084.1000
Potassio permanganato ≥99.0% (by manganometry), EMSURE® ACS per analisi (max. 0,000005% Hg), Supelco®
Potassio permanganato
Formula: KMnO₄
Peso molecolare: 158,03 g/mol
Punto di fusione: > 240 °C
Densità: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011364
CAS Number: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07824
Visualizza i codici
Assay (manganometric) ≥ 99.0 %
Insoluble matter ≤ 0.1 %
Chloride, Chlorate (as Cl) ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.01 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.003 %
Cu (Copper) ≤ 0.001 %
Fe (Iron) ≤ 0.002 %
Hg (Mercury) ≤ 0.000005 %
Pb (Lead) ≤ 0.002 %