Stampa…
Potassio permanganato, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Pericolo
Synonyms: Permanganic acid potassium salt
0237.0250EA 53.08 EUR
0237.0250 0237.1000
Potassio permanganato, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Potassio permanganato
Formula: KMnO₄
Peso molecolare: 158,03 g/mol
Punto di fusione: > 240 °C
Densità: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011364
CAS Number: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07824
Visualizza i codici
Meets ACS Specifications
Assay min. 99.0 %
Chloride and Chlorate (as Cl) max. 0.005 %
Insoluble Matter max. 0.2 %
Sulfate (SO4) max. 0.02 %